Fortfahren mit
SML1495
Suprofen
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(±)-Suprofen, 2-[4-(Thiophene-2-carbonyl)phenyl]propanoic acid, NSC 303611, p-(2-Thenoyl)hydratropic acid, α-Methyl-p-(2-thenoyl)phenylacetic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,80
€ 66,13
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 252,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 66,13
Listenpreis€ 77,80Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2cccs2
InChI
1S/C14H12O3S/c1-9(14(16)17)10-4-6-11(7-5-10)13(15)12-3-2-8-18-12/h2-9H,1H3,(H,16,17)
InChI key
MDKGKXOCJGEUJW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Suprofen has been used to evaluate the combination of trifluoroacetic acid and isopropylamine (IPA) in supercritical fluid chromatography. It has also been used to evaluate immobilized chiral polysaccharide-based stationary phases in supercritical fluid chromatography.
Biochem/physiol Actions
Suprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory drug that inhibits COX-1/2. Suprofen exhibits a potent anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities.[1][2][3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1642507SML1369SML1914
Suprofen United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642507
Suprofen
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suprofen
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)