Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Br(CH2)5COOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.11
EC Number:
247-085-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1756051
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥97% (GC)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C8H15BrO2/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI key
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
136.9 °F - closed cup
flash_point_c
58.3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?