Merck
B3254
Natrium-benzolsulfonat
~98%
Synonym(e):
Benzolsulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
EC Number:
208-198-2
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3918459
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.Na/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
MZSDGDXXBZSFTG-UHFFFAOYSA-M
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)