Merck
B3000
Benzhydrylidenefluorene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
c1ccc(cc1)\C(c2ccccc2)=C3\c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25(20-13-5-2-6-14-20)26-23-17-9-7-15-21(23)22-16-8-10-18-24(22)26/h1-18H
InChI key
CGUOPWAERAISDV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B3000-10G-A04061838352477
B3000-1G-A04061826283073
B3000-50G-A04061833427248