B2884
m-Bromobenzoic acid
Synonym(e):
3-Bromobenzoic acid
Alle Fotos(1)
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Lagertemp.
−20°C
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)