Merck
B2030
Dibenzoylperoxid
~70% (titration)
Synonym(e):
Dibenzoylperoxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5CO)2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.23
UNSPSC Code:
12171500
Beilstein/REAXYS Number:
984320
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~70% (titration)
autoignition temp.
176 °F
contains
~30% water as stabilizer
mp
105 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Application
Weit verbreiteter Initiator, Härter und Vernetzer in Polymerisationsprozessen.
Polymerization initiator for polyester and acrylic resins.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhichao Liu et al.
PLoS computational biology, 7(12), e1002310-e1002310 (2011-12-24)
Drug-induced liver injury (DILI) is a significant concern in drug development due to the poor concordance between preclinical and clinical findings of liver toxicity. We hypothesized that the DILI types (hepatotoxic side effects) seen in the clinic can be translated
Denis Fourches et al.
Chemical research in toxicology, 23(1), 171-183 (2009-12-18)
Drug-induced liver injury is one of the main causes of drug attrition. The ability to predict the liver effects of drug candidates from their chemical structures is critical to help guide experimental drug discovery projects toward safer medicines. In this