Merck
B2026
des-Pro2-Bradykinin
≥97% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C45H66N14O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
963.09
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(CO)C(=O)N3CCCC3C(=O)NC(Cc4ccccc4)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
Gene Information
mouse ... Tac1(21333)
Biochem/physiol Actions
Potentiates activity on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypertension in rats
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Potentiating effects of bradykinin-related substances on bradykinin-induced contraction of guinea pig ileum and hypotension in rats.
M Naruse et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 29(11), 3369-3374 (1981-11-01)