Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in cyclohexane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI key
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| format single component solution | format single component solution | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[a]pyren -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7 + 50-32-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 31306-2ML | 04061826683767 |
| 31306-10ML | 04061826683729 |
![Benzo[a]pyrene solution 100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/253/820/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d/640/be96d879-1811-46c0-8f11-612019691c2d.png)