Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Biocytin -hydrochlorid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
drug transporter assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CCCCNC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12)C(O)=O
InChI
1S/C16H28N4O4S.ClH/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14;/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);1H
InChI key
FMGQMNFQNPUYBS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Biotinylated dextran amine and biocytin hydrochloride are useful tracers for the study of retinal projections in the frog.: In diesem Artikel wird der Einsatz von Biocytinhydrochlorid bei der Verfolgung retinaler Projektionen in Amphibien beleuchtet. Die Studie zeigt die Wirksamkeit von Biocytinhydrochlorid im neuroanatomischen Mapping und erleichtert damit die Forschung zur Entwicklung und Funktion des visuellen Systems (Scalia et al., 1997).
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (TLC) |
| technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) drug transporter assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color white to off-white | color colorless to white | color - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?