Merck
B1554
Pasteur pipette boxes
L 6 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
L
6 in.
General description
Pipette boxes have clear, acrylic, hinged lid to protect pipettes from dust. Easy to access, pipettes are protected from damage. High capacity storage, great in hoods or other drafty, dusty environments
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B1554-1EA04061832336275