Merck
B1133
Behensäureanhydrid
~98%
Synonym(e):
Docosanoic anhydride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H86O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
663.15
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)