Merck
B0507
Bradykinin potentiator B
≥97% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H91N15O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1182.41
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-374-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (TLC)
form
solid
mol wt
~_1.2 kDa
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C3CCCN3C(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C4CCC(=O)N4)C(=O)N5CCCC5C(=O)N6CCCC6C(O)=O
InChI
1S/C56H91N15O13/c1-5-33(4)45(54(82)70-28-12-19-41(70)53(81)71-29-13-20-42(71)55(83)84)66-47(75)34(14-6-7-23-57)64-48(76)38-16-9-25-67(38)50(78)36(15-8-24-60-56(58)59)65-49(77)39-17-10-26-68(39)52(80)40-18-11-27-69(40)51(79)37(30-32(2)3)63-44(73)31-61-46(74)35-21-22-43(72)62-35/h32-42,45H,5-31,57H2,1-4H3,(H,61,74)(H,62,72)(H,63,73)(H,64,76)(H,65,77)(H,66,75)(H,83,84)(H4,58,59,60)
InChI key
JXGBFZMUUPNIBD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
E B Sabia et al.
Journal of medicinal chemistry, 20(12), 1679-1681 (1977-12-01)
The structural requirements for prolonged residual ("sensitizing") activity in bradykinin-potentiating peptides (BPP's) were investigated through a study of seven synthetic BPP's including three not previously described: [Lys6]-BPP9a, [Gly6]potentiator B, and [Lys6,Gln8]potentiator B. The quantitation of the sensitizing activities in the
Bradykinin-potentiating peptides from the venom of Agkistrodon halys blomhoffi. Isolation of five bradykinin potentiators and the amino acid sequences of two of them, potentiators B and C.
H Kato et al.
Biochemistry, 10(6), 972-980 (1971-03-16)
M Tominaga et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(2), 130-133 (1975-02-01)
In a study of the relationship between structure and activity of bradykinin potentiating peptides (BPP), six analogs and homologs of peptides occurring in the venoms of Bothrops jararaca and Agkistrodon halys blomhoffii were synthesized and assayed in the isolated guinea