Merck
B0501
7-Benzyloxyindol
Synonym(e):
7-(Phenylmethoxy)indole, NSC 92526
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
mp
70-74 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
C(Oc1cccc2cc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-14-8-4-7-13-9-10-16-15(13)14/h1-10,16H,11H2
InChI key
DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of pyrazolo-quinoline derivatives as adenosine receptor antagonists
Reactant for asymmetric total synthesis of diazonamide A
Reactant for preparation of HCV inhibitor
Reactant for preparation of substituted 3-cyanoindoles and 3-(4-pyridinyl)indoles as inhibitors of inosine monophosphate dehydrogenase, with antiproliferative activity on peripheral blood mononuclear cells (PMBC)
Reactant for preparation of [(indolyl)methyl]hydantoin and -thiohydantoin derivatives as treatment of necroptosis
Reactant for preparation of regioisomeric analogs of ED-110, indolocarbazole poisons of human topoisomerase I
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)