Merck
B0127
Natriumtetraborat
≥99.0%
Synonym(e):
Borax
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2B4O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
EC Number:
215-540-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
assay
≥99.0%
Application
Buffer component for capillary electrophoresis
Legal Information
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)