Produktname
6-Fluoronorepinephrine hydrochloride, solid
InChI
1S/C8H10FNO3.ClH/c9-5-2-7(12)6(11)1-4(5)8(13)3-10;/h1-2,8,11-13H,3,10H2;1H
SMILES string
FC1=CC(O)=C(O)C=C1C(O)CN.[H]Cl
InChI key
QGDCLYPALFHCCD-UHFFFAOYSA-N
form
solid
color
off-white
solubility
H2O: soluble
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Adrb2(24176)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?