Direkt zum Inhalt
AXYTE1004BR
Pipette tips for Eppendorf® and Socorex pipettors
racked, size 1000 μL, blue, pkg of 3x1152tips/cs
Synonym(e):
pipet tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
1000 μL
Packaging:
pkg of 3x1152tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc TE-1004-B-R, Corning
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Axygen Inc TE-1004-B-R, Corning
packaging
pkg of 3x1152tips/cs
size
1000 μL
volume
1000 μL
color
blue
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)