Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
1000 μL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 10x500tips/cs
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc TE-1004-B, Corning
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Axygen Inc TE-1004-B, Corning
packaging
pkg of 10x500tips/cs
size
1000 μL
volume
1000 μL
color
blue
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| volume 1000 μL | volume 1000 μL | volume 200 μL | volume 200 μL |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| manufacturer/tradename Axygen Inc TE-1004-B, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TE-1004-B-R, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TE-204-Y, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc TE-204-Y-R, Corning |
| packaging pkg of 10x500tips/cs | packaging pkg of 3x1152tips/cs | packaging pkg of 10x1000tips/cs | packaging pkg of 5x960tips/cs |
| size 1000 μL | size 1000 μL | size 200 μL | size 200 μL |
| color blue | color blue | color yellow | color yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipette tips for Eppendorf® and Socorex pipettors
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?