Merck
AXYSCOB
Screw caps with O-rings
blue, pkg of 8x500caps/cs
Synonym(e):
Corning screw cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
blue
Packaging:
pkg of 8x500caps/cs
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Axygen Inc SCO-B, Corning
packaging
pkg of 8x500caps/cs
color
blue
Quality Level
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)