AXYRRP200CRS
Pipette tips for Packard® MPII and Janus®
robotic, racked, capacity 200 μL, clear, pkg of 5x960tips/cs, sterile
Synonym(e):
pipet tips
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Axygen Inc RRP-200-C-R-S
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Kapazität
200 μL
Volumen
200 μL
Farbe
clear
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Janus is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Packard is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)