AV39769
Anti-CREB3L1 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-cAMP responsive element binding protein 3-like 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
57 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, mouse, bovine, rat, guinea pig, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... CREB3L1(90993)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-CREB3L1 antibody recognizes bovine, human, mouse, rat, and canine CREB3L1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable