AV34382
Anti-NFKBIB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, β
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
38 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, mouse, human, rat, guinea pig
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NFKBIB(4793)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-NFKBIB antibody recognizes human, mouse, rat, canine, and bovine NFKBIB.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)