AV32557
Anti-GFI1 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-Growth factor independent 1 transcription repressor, Anti-ZNF163
About This Item
Konjugat
unconjugated
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
pig, bovine, rat, human
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFI1(2672)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-GFI1 (AB1) antibody recognizes human, mouse, rat, and canine GFI1.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable