AV31526
Anti-SUPT16H antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-CDC68, Anti-FACT, Anti-FACTP140, Anti-FLJ10857, Anti-FLJ14010, Anti-FLJ34357, Anti-SPT16/CDC68, Anti-Suppressor of Ty 16 homolog (S. cerevisiae)
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
66 kDa
Speziesreaktivität
rabbit, rat, human, pig, horse, dog
Konzentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUPT16H(11198)
Allgemeine Beschreibung
Rabbit Anti-SUPT16H antibody recognizes bovine, rat, human, zebrafish, mouse, and canine SUPT16H.
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable