Merck
AQ0454
Sigma-Aldrich
AQUA Peptide FQTVTDYG[K]
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.26
Form
solid
Mol-Gew.
monoisotopic mol wt 1065.52 Da
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APOA2(336)
Anwendung
Protein-AQUA ist eine leistungsstarke, zukunftsweisende Technologie für quantitative Bestimmungen mittels stabilen Isotopen-markierten Peptiden und Massenspektrometrie. Damit kann sowohl die spezifische Protein-Expression, so wie auch die spezifische Aminosäure-Modifikation analysiert werden.
Rechtliche Hinweise
Diese Methode wurde von Dr. Steve Gygi und Kollegen an der Harvard Medical School entwickelt. Eine begrenzte Anwendung dieser Methode ist im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Harvard Medical School gestattet.
This product is licensed under U.S. Patent No. 7,396,688 and foreign counterparts from E. I. du Pont de Nemours and Company.  The purchase of this product conveys to the buyer the nontransferable right to use the purchased amount of the product for research and development only, including services for a third party for consideration.  The buyer cannot sell or otherwise transfer this product, its components or materials made using this product or its components to a third party.  Information about licenses for excluded uses is available from:  E. I. du Pont de Nemours and Company;  Attn: Associate Director, Commercial Development; DuPont Experimental Station E268; 200 Powdermill Rd.; Wilmington, DE 19803; 1-877-881-9787 (voice), 1-302-695-1437 (fax), licensing@dupont.com.
AQUA is a trademark of Harvard Medical School
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable