AQ0440
AQUA™ Peptide ALAAAGYDVE[K]
About This Item
Form
solid
Mol-Gew.
monoisotopic mol wt 1114.57 Da
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... HIST1H1A(3024) , HIST1H1C(3006) , HIST1H1D(3007) , HIST1H1E(3008) , HIST1H1T(3010)
mouse ... Hist1h1c(50708) , Hist1h1d(14957) , Hist1h1e(50709) , Hist1h1t(107970)
rat ... H1f4(201097) , Hist1h1t(24438) , LOC684681(684681) , LOC684828(684828)
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable