AQ0279
AQUA™ Peptide TGASFQQAQEEFSQGIFSS[R]
About This Item
Form
solid
Mol-Gew.
monoisotopic mol wt 2214.02 Da
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
cow ... MGC166390(534312)
human ... SCAMP2(10066)
mouse ... Scamp2(24044)
rat ... Scamp2(65168)
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)