Direkt zum Inhalt
Merck

APREST95005

PrEST Antigen PTPN20

Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution

Synonym(e):

CT126, DKFZP566K0524, HNRPQ1, PTPN20B, bA142I17.1, bA42B19.1

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen


Über diesen Artikel

UNSPSC Code:
12352203
Uniprot accession no.:
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten

recombinant

expressed in E. coli

product line

Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies

assay

>80% (SDS-PAGE)

form

buffered aqueous solution

mol wt

predicted mol wt 26 kDa

purified by

immobilized metal affinity chromatography (IMAC)

concentration

≥0.5 mg/mL

sequence note

MITREIEGGIIKCYHYWPISLKKPLELKHFRVFLENYQILQYFIIRMFQVVEKSTGTSHSVKQLQFTKWPDH

Ensembl | human accession no.

UniProt accession no.

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Gene Information

human ... PTPN20(26095)

General description

N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G)

Application

Suitable as a blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.

Physical form

Solution in 1 M urea-PBS, pH 7.4

Preparation Note

Store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Other Notes

Corresponding Antibodies HPA069148
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.

Legal Information

Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Lagerklasse

12 - Non Combustible Liquids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Global Trade Item Number

SKUGTIN
APREST95005-100UL04065268648896

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung