Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenrecombinant
expressed in E. coli
assay
>80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
mol wt
predicted mol wt 24 kDa
purified by
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
concentration
≥0.5 mg/mL
immunogen sequence
PGLSIKEPAPLPSRPQVPTPAPLLPDSKATIPPNGSPKPLQPLPTPVLTIAPHPGVQPQLA
Ensembl | human accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MNT(4335)
General description
Recombinant protein fragment of Human MNT with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.
Application
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
Physical form
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
Preparation Note
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
Other Notes
Corresponding Antibody HPA059532.
Legal Information
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| APREST92011-100UL | 04061831796995 |