APREST73775
PrEST Antigen TUB
Prestige Antigens™ Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
Synonym(e):
rd5
About This Item
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
>80% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
predicted mol wt 30 kDa
Aufgereinigt durch
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Konzentration
≥0.5 mg/mL
Immunogene Sequenz
QSDHAQDAGETAAGGGERPSGQDLRATMQRKGISSSMSFDEDEEDEEENSSSSSQLNSNTRPSSATSRKSVREAASAPSPTAPEQPVDVEVQDLEEFALRPAPQGITIKCRITRDKK
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TUB(7275)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable