ADAPF346382-EP
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL, pack of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Leistungsmerkmale
Holds 2.6 - 7 mL tubes
holds 3 round-bottom tubes 2.6-7 mL
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637279
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor F-34-6-38
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)