AC-0363A
SPINK1 (TATI, PSTI) (EP401) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Klon
monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | IVD | IVD | RUO |
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)