Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 451,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C62H71N11O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1258.29
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 451,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
2-Aminobenzoyl-Ala-Phe-Ala-Phe-Asp-Val-Phe-Tyr(NO2)-Asp, >90% (HPLC)
Quality Segment
assay
>90% (HPLC)
form
powder
mol wt
1258.31
solubility
1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow
storage temp.
−20°C
Application
Fluorogenic substrate for Asp-specific proteases from Staphylococcus aureus, Bacillus lichenformis, and Streptomyces griseus.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| solubility 1% ammonia: soluble 1 mg/mL, clear, yellow | solubility methanol: ~50 mg/mL, almost clear, almost colorless | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility H2O: >1 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 1258.31 | mol wt 370.41 | mol wt - | mol wt - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?