Merck
A9673
Arachidonsäure
from Porcine liver, ≥99% (GC), liquid
Synonym(e):
cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraensäure, Immunocytophyt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.47
EC Number:
208-033-4
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1713889
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine liver
assay
≥99% (GC)
form
liquid
color
clear colorless to very faintly yellow
refractive index
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
solubility
ethanol: ≥10 mg/mL (lit.)(lit.)
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
functional group
carboxylic acid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
Biochem/physiol Actions
Arachidonsäure (AA) ist eine ungesättigte ω6-Fettsäure, die als Bestandteil von Phospholipiden in Zellmembranen lokalisiert ist. Als Reaktion auf Entzündungen setzt das Enzym Phospholipase A2 Arachidonsäure aus den Membran-Phospholipiden frei. AA wird weiter metabolisiert und über mindestens zwei Cyclooxygenase (COX)-Isoformen entstehen Prostaglandine und Thromboxane, über die Lipoxygenasen entstehen Leukotriene und Lipoxine, und über Cytochrom-P450-Enzyme werden Epoxyeicosatriensäuren gebildet. AA und die einzelnen Metaboliten spielen in verschiedenen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, unter anderem bei der Signaltransduktion, Glattmuskelkontraktion, Chemotaxis, Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose. Es wurde nachgewiesen, dass sich AA an eine Untereinheit des G-Proteins bindet und so die Aktivität von Ras-GTPase-aktivierenden Proteinen (GAPs) hemmt. Die Zellaufnahme von AA ist energieabhängig und involviert die erleichterte Diffusion über ein Transportprotein durch die Plasmamembran.
Arachidonsäure stimuliert die Adhäsion der menschlichen Brustkrebszelllinie MDA-MB-435 mit extrazellulären Matrixmolekülen (Kollagen IV und Vitronektin) .
Arachidonsäure und die einzelnen Metaboliten spielen in verschiedenen biologischen Prozessen eine wichtige Rolle, unter anderem bei der Signaltransduktion, Glattmuskelkontraktion, Chemotaxis, Zellproliferation, Zelldifferenzierung und Apoptose.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Robert Heler et al.
Channels (Austin, Tex.), 7(2), 74-84 (2013-01-22)
Polyunsaturated fatty acids such as arachidonic acid (AA) exhibit inhibitory modulation of Kv4 potassium channels. Molecular docking approaches using a Kv4.2 homology model predicted a membrane-embedded binding pocket for AA comprised of the S4-S5 linker on one subunit and several
Jingying Chen et al.
Scientific reports, 6, 26608-26608 (2016-05-21)
Definitive haematopoiesis occurs during the lifetime of an individual, which continuously replenishes all blood and immune cells. During embryonic development, haematopoietic stem cell (HSC) formation is tightly controlled by growth factors, signalling molecules and transcription factors. But little is known
Nadia García-Mateo et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 8, 374-374 (2014-11-27)
Management of lipids, particularly signaling lipids that control neuroinflammation, is crucial for the regeneration capability of a damaged nervous system. Knowledge of pro- and anti-inflammatory signals after nervous system injury is extensive, most of them being proteins acting through well-known
William J Gault et al.
The Journal of cell biology, 207(6), 767-782 (2014-12-24)
Osmotic cues from the environment mediate rapid detection of epithelial breaches by leukocytes in larval zebrafish tail fins. Using intravital luminescence and fluorescence microscopy, we now show that osmolarity differences between the interstitial fluid and the external environment trigger ATP
Martin Kongsbak et al.
BMC immunology, 15, 35-35 (2014-09-19)
In vitro studies have shown that the active form of vitamin D3, 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3), can regulate differentiation of CD4+ T cells by inhibiting Th1 and Th17 cell differentiation and promoting Th2 and Treg cell differentiation. However, the serum concentration