Merck
A9401
Aflatoxin M2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
330.29
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
229-989-9
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
Biochem/physiol Actions
Hepatocarcinogen.
Disclaimer
Possibly carcinogenic.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)