Fortfahren mit
A9275
Avidin aus Eiweiss
BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,80
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,60
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 327,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.010,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352203
EC Number:
215-783-6
NACRES:
NA.46
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
egg white
Mol wt:
glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa
€ 55,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
egg white
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥10 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa
storage temp.
2-8°C
General description
Das Avidin-Protein ist ein homotetrameres Protein (68 kDa), das aus Eiklar gewonnen wird. Dieses Eiprotein weist eine starke Biotinbindung auf. Daher wurde die Verbindung zwischen Avidin und Bioton in Immunoassays zum Nachweis der Antigenlokalisation in Gewebe verwendet[1]. Durch die Verwendung von Avidin-Biotin-Immunoassays wird die Methodensensitivität optimiert und der Nachweis von in geringer Menge vorliegenden Antigenen erleichtert.
Application
Im Eiklar enthaltenes Avidin wurde als Vernetzer für Biotin-konjugierte Antikörper verwendet[2]. Das Produkt wurde außerdem als Blockierungsmittel in ELISA-Anwendungen eingesetzt[3].
Im Eiklar enthaltenes Avidin wurde in einem Assay unter Verwendung von funktionalisiertem Xenon als Biosensor zum Nachweis der Biotin-Avidin-Bindung eingesetzt. Hierzu wurde eine Eiklarmenge von 80 nmol verwendet.
Preparation Note
Affinitätsgereinigt
Other Notes
Eine Einheit bindet 1.0 μg d-Biotin.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9207A3151A2050
biological source
egg white
biological source
egg white
biological source
avidin from egg white, enzyme from horseradish
biological source
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
mol wt
glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
specific activity
≥10 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Avidin aus Eiweiss
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)