Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25N5O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
427.45
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C21H25N5O5/c1-13(22)19(27)23-14(2)20(28)25-18(12-15-6-4-3-5-7-15)21(29)24-16-8-10-17(11-9-16)26(30)31/h3-11,13-14,18H,12,22H2,1-2H3,(H,23,27)(H,24,29)(H,25,28)
InChI key
RMYMOVDNWWDGFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate for chymotrypsin and tripeptidyl peptidase I.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Robert Dalton et al.
International journal of molecular sciences, 22(3) (2021-01-31)
Dendritic cells (DCs) are professional antigen presenting cells with a great capacity for cross-presentation of exogenous antigens from which robust anti-tumor immune responses ensue. However, this function is not always available and requires DCs to first be primed to induce