Fortfahren mit
A9024
α1-Antitrypsin aus Humanplasma
salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
α1-Proteinase-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 945,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-924-7
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 244,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥70% protein basis (biuret)
form
salt-free, lyophilized powder
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
1-4 mg will inhibit 1.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein. 1-6 mg will inhibit 1.0 mg of α-chymotrypsin with activity of >=40 BTEE units per mg protein.
Serine protease inhibitor; inhibits trypsin, chymotrypsin and pancreatic and granulocytic elastase, and acrosin. Effective concentration equimolar with proteinase.
Serine protease inhibitor; inhibits trypsin, chymotrypsin and pancreatic and granulocytic elastase, and acrosin. Effective concentration equimolar with proteinase.The effects of hereditary α1-antitrypsin deficiency and certain autoimmune states result from uncontrolled proteolysis in vivo. Direct α1-antitrypsin replacement therapy has shown promise in animal models of Type 1 diabetes.
Preparation Note
Chromatographically prepared and partially purified.
Disclaimer
Wässrige Stammlösungen mit 0.01% NaN3 sind mehrere Monate lang stabil Die Lösungen können bei -80°C aufbewahrt werden, sollten aber nach dem Auftauen nicht wieder eingefroren werden. Instabil unterhalb pH 5.5. Wird inaktiviert durch einige non-serine Proteasen und durch Oxidation der Methionin Seitenkette des aktiven Zentrums.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6150A2221SRP6313
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
human
assay
≥70% protein basis (biuret)
assay
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Gene Information
human ... ELA2(1991), SERPINA1(5265)
Gene Information
human ... ELA2(1991), ELANE(1991), SERPINA1(5265)
Gene Information
human ... SERPINC1(462)
Gene Information
human ... SERPINF2(5345)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
salt-free, lyophilized powder
form
salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α1-Antitrypsin aus Humanplasma
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the carbohydrate content of human alpha-1-Antitrypsin?
    1 answer
    1. We have found the information on alpha-1-antitrypsin in a reference book:The Plasma Proteins, F.W. Putnam, ed, volume 2, chapter 4, Table II.The alpha-1-antitrypsin is 12 percent carbohydrate, citing K. Heide and H.G. Schwick, Chemistry and Significance of the Carbohydrate Moieties of Human Serum Glycoproteins, Angew. Chem., Int. Ed. Eng., 12, 721-733 (1973).The table also gives information on the percentage of each type of monosaccharide that is present.