Wichtige Dokumente
A8929
Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-16 human, rat
≥97% (HPLC)
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Angaben zum Gen
human ... POMC(5443)
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?