Wichtige Dokumente
A8652
Stearyl arachidate
Synonym(e):
Arachidic acid stearyl ester
About This Item
Assay
≥98% (GC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38(39)40-37-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
InChIKey
XPRSWAIUFMEQLF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)