Merck
A8635
1-Eicosanol
≥97%
Synonym(e):
Arachinalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)19OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.55
EC Number:
211-119-4
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1705104
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
7.4 (vs air)
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C20H42O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h21H,2-20H2,1H3
InChI key
BTFJIXJJCSYFAL-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
381.2 °F - open cup
flash_point_c
194 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Agnieszka Serafin et al.
The Journal of membrane biology, 248(4), 767-773 (2015-03-25)
Monolayers of phosphatidylcholine (PC), tetradecanol (TD), hexadecanol (HD), octadecanol (OD) and eicosanol (E) and their binary mixtures were investigated at the air/water interface. The surface tension values of pure and mixed monolayers were used to calculate π-A isotherms. The surface
Giorgia Purcaro et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(1), 309-319 (2014-09-12)
The potentiality of a multidimensional comprehensive gas chromatographic (GC × GC) method, employing a simultaneous dual detection (FID and mass spectrometer), to generate peculiar two-dimensional chromatograms to be used as a chemical fingerprint, was investigated to characterize minor compounds in edible oil
Hajer Trabelsi et al.
Journal of the science of food and agriculture, 95(10), 2028-2032 (2014-09-13)
The search for other sources of vegetable oils by the exploitation and the enhancement of other oil plants will be needed to meet the demands of the international market. This study aims to determine the triacylglycerol (TAG) molecular species and