Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11I2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.02
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-837-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)(NC(C)=O)C(O)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?