Merck
A7252
Ajmalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.43
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
224-439-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
CCC1C(O)N2C3CC1C4C(O)C5(CC24)[C@H]3N(C)c6ccccc56
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Indole alkaloid from Rauwolfia serpentina that is a Class Ia antiarrhythmia compound. It blocks sodium channels in skeletal and cardiac muscle and cardiac HERG potassium channels in the open state but not in the closed state. Ajmaline administered intravenously prolongs the atrioventricular (AV) conduction times in the heart and has been used diagnostically to detect AV block and other cardiac abnormalities.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)