Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
Xenopus
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:1,000
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Xenopus laevis ... ADAM13(386623)
General description
Rabbit Anti-ADAM-13, Cytoplasmic Domain antibody binds to Xenopus ADAM13.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Datasheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A7227-100UG | 04061837879531 |