Fortfahren mit
A6987
Ceftazidim Hydrat
Synonym(e):
1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H22N6O7S2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.58 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51284108
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
does not contain sodium carbonate
Quality Segment
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(C)(O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3ccccc3)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4)C(O)=O
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
InChI key
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
General description
Breitbandantibiotikum; Cephalosporin der dritten Generation
Application
Ceftazidim-Hydrat wird zur Untersuchung der Wirkung der Expression, Bindung und Hemmung von an Penicillin bindenden Proteinen, insbesondere PBP3, bei der Mucopeptidsynthese in Bakterienzellwänden verwendet. Es wird auch in Studien über die Bakterienempfindlichkeit und zur Auswahl von mutierenden Kolonien von Interesse eingesetzt.
Wird zur Untersuchung der Wirkung der Expression, Bindung und Hemmung von an Penicillin bindenden Proteinen, insbesondere PBP3, bei der Mucopeptidsynthese in Bakterienzellwänden verwendet.
Biochem/physiol Actions
Cephalosporine, wie Ceftazidim, stören die Synthese der Peptidoglycanschicht von Bakterienzellwänden.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3809SML0056SML0037
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
crystalline powder
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
assay
90.0-105.0%
assay
≥98% (HPLC)
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
does not contain sodium carbonate
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ceftazidim Hydrat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the solubility of this product?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, information available in the literature states that Ceftazidime hydrate is soluble in 0.1 M NaOH at 50 mg/mL. This information has not been validated.