Wichtige Dokumente
A6876
N-Acetyl-D-valine
Sigma Grade
Alle Fotos(1)
About This Item
Qualität
Sigma Grade
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?