Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H20N8O13P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
582.31
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2Nc3ncnc4[n@@H]([C@@H]5O[C@H](COP(=O)(OC[C@H]1O2)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]5O)c(N=[N+]=[N-])nc34
Application
Photoaffinity label
Physical form
Lyophilized powder containing approx. 50% sodium chloride.
Other Notes
Analog of cyclic ADP-ribose
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Preparation of cyclic ADP-ribose antagonists and caged cyclic ADP-ribose.
T F Walseth et al.
Methods in enzymology, 280, 294-305 (1997-01-01)
T F Walseth et al.
The Journal of biological chemistry, 268(35), 26686-26691 (1993-12-15)
We have synthesized 8-azido-cyclic ADP-ribose (8N3-cADPR) and [32P]8-azido-cyclic ADP-ribose ([32P]8N3-cADPR) in order to characterize cyclic ADP-ribose-(cADPR) binding sites in sea urchin egg homogenates. 8N3-cADPR was an antagonist of cADPR since it did not induce Ca2+ release from egg microsomes but
T F Walseth et al.
Biochimica et biophysica acta, 1178(3), 235-242 (1993-09-13)
Cyclic ADP-ribose (cADPR) is a naturally-occurring metabolite of NAD+ that is as effective as inositol trisphosphate in mobilizing intracellular Ca2+. A series of analogs modified at the 8-position of the adenine group were synthesized for the investigation of the relationship