Merck
A6543
Anthracene Chrome Red A
~90%
Synonym(e):
Mordant Red 5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H9N2O6SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.26
Colour Index Number:
14290
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
222-644-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~90%
SMILES string
[Na].Oc1ccc(\N=N\c2cc(ccc2O)S(O)(=O)=O)c(O)c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)