Merck
A6361
Agarose - TAE Blend 2.0%
Synonym(e):
Agarose - TAE Blend
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
storage temp.
room temp
General description
Agarose - TAE powder blends are a TAE buffer already mixed in with agarose at a 1X concentration. To use just add water, heat and pour the gel.
Preparation Note
Preparation Instructions
1. Weigh out 2.632 g of Agarose-TAE blend 1.0% into a beaker or flask.
2. Add 100 mL of deionized water.
3. Microwave or autoclave according to method of choice for agarose gel preparation.
4. Pour the gel.
5. Perform electrophoresis according to standard TAE procedures.
6. Stain gel according to standard practices and analyze results.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions