Merck
A5635
N-Acetyl-Ala-Ala-Ala-methylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-101-0
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)