Merck
A5296
Ala-Gly-Glu-Gly-Leu-Ser-Ser-Pro-Phe-Trp-Ser-Leu-Ala-Ala-Pro-Gln-Arg-Phe amide
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
A-18-F-NH2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C89H130N24O24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1920.13
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(C)N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(Cc2ccccc2)C(=O)NC(Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C)C(=O)NC(C)C(=O)N5CCCC5C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc6ccccc6)C(N)=O
Biochem/physiol Actions
Attenuates analgesic effects of morphine
Other Notes
Endogenous peptide found in periaqueductal grey and in dorsal spinal cord
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
H Y Yang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(22), 7757-7761 (1985-11-01)
Two peptides that crossreact with an antiserum raised against Phe-Met-Arg-Phe-NH2 were purified from bovine brain extract. Their structures were determined to be Ala-Gly-Glu-Gly-Leu-Ser-Ser-Pro-Phe-Trp-Ser-Leu-Ala-Ala-Pro-Gln-Arg-Phe- NH2 and Phe-Leu-Phe-Gln-Pro-Gln-Arg-Phe-NH2. The sequences were determined by gas-phase sequencing, except for the COOH-terminal phenylalaninamides. These were